missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-1,4-naphthoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 2065-37-4 |
| Molekylær formel | C10H5BrO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1,4-naphthalenedione, 2-Bromo-p-naphthoquinone, 2-Bromonaphthoquinone, 3-Bromo-1,4-naphthoquinone, NSC 401097 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5BrO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H |
| SMIL | BrC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-bromonaphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?