Få mere at vide
2-brom-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10596595 5 g 5g
10402453 250 mg 250mg
10337672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10596595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29205DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7520-95-8
Molekylær formel C12H10BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 296.182
MDL nummer MFCD04071443
InChI nøgle BOMSILGSXFNLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-phenylthiazole, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2795492
IUPAC navn 2-brom-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanon
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Mængde 5 g
Formel vægt 296.19
Procent renhed 90%