Få mere at vide
2-brom-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-ethanon,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622443
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10622443 1 g 1g
10612443 250 mg 250mg
10173384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622443 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC19805DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 423768-43-8
Molekylær formel C10H8BrN3OS
Molekylvægt (g/mol) 298.158
MDL nummer MFCD03407321
InChI nøgle PQWKERRFBZJRSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-5-thiazolyl, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-1 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776507
IUPAC navn 2-brom-1-(4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl)ethanon
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=NC=CN=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 298.16
Procent renhed 90%