Få mere at vide
2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30935148
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30935148 25 g 25g
30934028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30935148 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1100725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 2491-38-5
Molekylær formel C8H7BrO2
MDL nummer MFCD00072424
Mængde 25 g
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Procent renhed 98%