Få mere at vide
2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methyl-naphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methyl-naphthalene |
| CAS | 53772-33-1 |
| Molekylær formel | C13H13BrO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methylnaphthalene, 2-Bromo-3-methyl-1,4-dimethoxynaphthalene, NSC 157901 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13BrO2/c1-8-11(14)13(16-3)10-7-5-4-6-9(10)12(8)15-2/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | COc1c(C)c(Br)c(OC)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,4-dimethoxy-3-methylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.15 |
| Formel vægt | 280.0099 |