Få mere at vide
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,4-dichlorobenzene |
| CAS | 1435-50-3 |
| Molekylær formel | C6H3BrCl2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2,5-Dichlorobromobenzene 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccc(Cl)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,4-dichlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.9 |
| Formel vægt | 223.8795 |