Få mere at vide
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethylene |
| CAS | 125428-11-7 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br Cl |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-6H/b6-5+ |
| SMIL | Clc1ccc(\C=C\Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[(E)-2-bromoethenyl]-4-chlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.49 |
| Formel vægt | 215.9341 |