Få mere at vide
2-Bromo-1,3-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,3-propanediol |
| CAS | 4704-87-4 |
| Molekylær formel | C3H7BrO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Glycerol β-Bromohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMIL | C(C(CO)Br)O |
| IUPAC navn | 2-bromopropane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.99 |