missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)propan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 92821-83-5 |
| Molekylær formel | C9H8BrFO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (±)-2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrFO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC(F)=CC=C1)C(C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(3-fluorophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.06 |
| Formel vægt | 229.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?