Få mere at vide
2-brom-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-on,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582852
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10582852 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10582852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD00361DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 175136-57-9
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C18H25BrO
MDL nummer MFCD00052015
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 7-bromoacetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone
InChI nøgle BBHJYKJAWKZSHS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC2=C(C=C1C(=O)CBr)C(CCC2(C)C)(C)C
IUPAC navn 2-brom-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 337.301
PubChem CID 254968
Formel vægt 337.3
Procent renhed 95%