Få mere at vide
2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone), Mikromol™
Beskrivelse
2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| CAS | 34911-51-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H8 Br Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone, Propiophenone, 2-bromo-3'-chloro- (7CI), 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, 2-Bromo-3'-chloropropiophenone, alpha-Bromo-3-chloropropiophenone, alpha-Bromo-m-chloropropiophenone, 603U78, Bupropion related, Bupropion Related Compound G |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CC(Br)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one |
| Vis mere |