Få mere at vide
2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone), Mikromol™
Artikelnummer. 17931486
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17931486 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17931486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0745.15
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone)
CAS 34911-51-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 Br Cl O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone, Propiophenone, 2-bromo-3'-chloro- (7CI), 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, 2-Bromo-3'-chloropropiophenone, alpha-Bromo-3-chloropropiophenone, alpha-Bromo-m-chloropropiophenone, 603U78, Bupropion related, Bupropion Related Compound G
InChI formel InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3
SMIL CC(Br)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 2-bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 247.52
Mængde 100 mg
Formel vægt 245.9447 g/mol