Få mere at vide
2-Bromo-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)propane-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)propane-d4 |
| CAS | 1794816-65-1 |
| Molekylær formel | C15H31D4BrO2Si2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H35BrO2Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13H,11-12H2,1-10H3/i11D2,12D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(Br)C([2H])([2H])O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | [2-bromo-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-1,1,3,3-tetradeuteriopropoxy]-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.54 |
| Formel vægt | 386.161 |