Få mere at vide
2-Bromo-1,3-benzothiazole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10475502
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10475502 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
1 options
Artikelnummer. 10475502 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06010CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2516-40-7
Molekylær formel C7H4BrNS
Molekylvægt (g/mol) 214.08
MDL nummer MFCD02681887
InChI nøgle DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
IUPAC navn 2-bromo-1,3-benzothiazole
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 214.09
Procent renhed 97%