Få mere at vide
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene, 97%
Artikelnummer. 11481587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481587 5 g 5g
11491587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25000.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19393-96-5 | C6H2BrCl3 | 260.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19393-96-5
Molekylær formel C6H2BrCl3
Molekylvægt (g/mol) 260.34
MDL nummer MFCD00060653
InChI nøgle BAPPAFMEUDJAQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140526
IUPAC navn 2-brom-1,3,5-trichlorbenzen
SMIL ClC1=CC(Cl)=C(Br)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene
Mængde 5 g
Synonym 1-bromo-2,4,6-trichlorobenzene, 2,4,6-trichlorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trichloro, benzene,2-bromo-1,3,5-trichloro, acmc-20aoxf, 1,3,5-trichloro-2-bromobenzene, 2,4,6-trichloro-1-bromobenzene, 2-bromo-1,3,5-trichloro-benzene, #, 2-bromanyl-1,3,5-tris chloranyl benzene
Formel vægt 260.34
Procent renhed 97%