Få mere at vide
2-Bromo-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 62932-92-7 |
| Molekylær formel | C8 H7 Br O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Terbutaline Impurity 12 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c9-4-8(12)5-1-6(10)3-7(11)2-5/h1-3,10-11H,4H2 |
| SMIL | Oc1cc(O)cc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vægt | 229.9579 |