Få mere at vide
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 61929-24-6 |
| Molekylær formel | C2HBrN2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H |
| SMIL | Brc1nncs1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,3,4-thiadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.01 |
| Formel vægt | 163.9044 |