Få mere at vide
2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide |
| CAS | 126353-32-0 |
| Molekylær formel | C6H6Br2N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-pyrazin-2-ylethanone, 2-Bromo-1-pyrazinylethanone Hydrobromide, 2-(2-Bromoacetyl)pyrazine, 2-(Bromoacetyl)pyrazine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-3-6(10)5-4-8-1-2-9-5;/h1-2,4H,3H2;1H |
| SMIL | Br.BrCC(=O)c1cnccn1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-pyrazin-2-ylethanone;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.93 |
| Formel vægt | 279.8847 |