missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30345586
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686900100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2-pyrazinyl) Ethanone Hydrobromide
CAS 126353-32-0
Molekylær formel C6H6Br2N2O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Bromo-1-pyrazin-2-ylethanone, 2-Bromo-1-pyrazinylethanone Hydrobromide, 2-(2-Bromoacetyl)pyrazine, 2-(Bromoacetyl)pyrazine Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-3-6(10)5-4-8-1-2-9-5;/h1-2,4H,3H2;1H
SMIL Br.BrCC(=O)c1cnccn1
IUPAC navn 2-bromo-1-pyrazin-2-ylethanone;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 281.93
Formel vægt 279.8847
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.