Få mere at vide
2-brom-1-(2-(4-chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644553
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10644553 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10492033 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644553 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00935DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 54001-36-4
Molekylær formel C12H9BrClNOS
Molekylvægt (g/mol) 330.62
MDL nummer MFCD04115414
InChI nøgle MDZFMZALZSZQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-4'-chlorophenyl thiazole, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-5-thiazolyl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromanyl-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2-4-chlorophenyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794647
IUPAC navn 2-brom-1-[2-(4-chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethanon
SMIL CC1=C(SC(=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 330.63
Procent renhed 95%