Få mere at vide
2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10408002
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10408002 1 g 1g
10581692 250 mg 250mg
10123444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408002 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01305DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4629-54-3
Molekylær formel C10H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 257.08
MDL nummer MFCD00099402
InChI nøgle CSSHRKYOZTZFCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo 1,4-dioxin-6-yl ethanone, 1,4-benzodioxan-6-ylbromomethyl ketone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl
PubChem CID 2776171
SMIL BrCC(=O)C1=CC=C2OCCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanon
Formel vægt 257.08
Procent renhed 95%