Få mere at vide
2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374562
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10374562 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10692433 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
2 options
Artikelnummer. 10374562
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01405DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 19815-97-5
Molekylær formel C10H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 257.08
MDL nummer MFCD04972617
InChI nøgle BSROYFIAEPSLCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-1,4-benzodioxane, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethan-1-one, 5-bromoacetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-bromanyl-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl ethanone, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl
PubChem CID 2795035
IUPAC navn 2-brom-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethanon
SMIL BrCC(=O)C1=C2OCCOC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 257.08
Procent renhed 97%