Få mere at vide
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane |
| CAS | 7252-83-7 |
| Molekylær formel | C4H9BrO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1-Dimethoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxy-1-bromoethane, 2,2-Dimethoxybromoethane, 2,2-Dimethoxyethyl Bromide, 2-Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetoaldehyde Dimethyl Acetal, NSC 73700 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(CBr)OC |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1-dimethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.02 |
| Formel vægt | 167.9786 |