Få mere at vide
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane, TRC
Artikelnummer. 30339397
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30339397 1 g
1 options
Artikelnummer. 30339397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB9977031G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
CAS 7252-83-7
Molekylær formel C4H9BrO2
Mængde 1 g
Synonym 1,1-Dimethoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxy-1-bromoethane, 2,2-Dimethoxybromoethane, 2,2-Dimethoxyethyl Bromide, 2-Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetaldehyde Dimethyl Acetal, Bromoacetoaldehyde Dimethyl Acetal, NSC 73700
InChI formel InChI=1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
SMIL COC(CBr)OC
IUPAC navn 2-bromo-1,1-dimethoxyethane
Molekylvægt (g/mol) 169.02
Formel vægt 167.9786