Få mere at vide
2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 3292-77-1 |
| Molekylær formel | C5H4BrNOS |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2 |
| SMIL | BrCC(=O)c1nccs1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.06 |
| Formel vægt | 204.9197 |