Få mere at vide
2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30329842
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30329842 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30329842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB688408250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS 3292-77-1
Molekylær formel C5H4BrNOS
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4BrNOS/c6-3-4(8)5-7-1-2-9-5/h1-2H,3H2
SMIL BrCC(=O)c1nccs1
IUPAC navn 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 206.06
Formel vægt 204.9197