Få mere at vide
2-Bromo-1,1,2-triphenylethylene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,1,2-triphenylethylene |
| CAS | 1607-57-4 |
| Molekylær formel | C20H15Br |
| MDL nummer | MFCD00000135 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | Br/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.24 |
| Procent renhed | 98% |