Få mere at vide
2-(Boc-amino)thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444808
Skift visning
Mængde:
5 g
30 g
Pakningsstørrelse:
30g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444808 5 g 5g
15454808 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58561.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170961-15-6 | C8H12N2O2S | 200.256 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170961-15-6
Molekylær formel C8H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 200.256
MDL nummer MFCD09038327
InChI nøgle NCJXQSNROJRSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl thiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-1,3-thiazol-2-yl carbamate, n-boc-2-aminothiazole, 2-boc-amino thiazole, 2-tert-butoxycarbonylamino thiazole, thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem23669, tertbutylthiazolylcarbamate, 2-n-boc-amino thiazole
PubChem CID 11858898
IUPAC navn tert-butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)thiazole
Smeltepunkt 180°C to 185°C
Mængde 5 g
Formel vægt 200.25
Procent renhed 97%