Få mere at vide
2-(Boc-amino)pyridin, 95%
Artikelnummer. 15493977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493977 5 g 5g
15403987 250 mg 250mg
15483977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30741.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 38427-94-0 | C10H14N2O2 | 194,234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38427-94-0
Molekylær formel C10H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.234
MDL nummer MFCD03411622
InChI nøgle ORUGTGTZBRUQIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino pyridine, tert-butyl pyridin-2-ylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl n-pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-2-pyridyl carbamate, pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem17730, boc-2-aminopyridine
PubChem CID 11206349
IUPAC navn tert-butyl-N-pyridin-2-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)pyridine
Smeltepunkt 92 °C til 94 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 95%