Få mere at vide
2-(Boc-amino)pyridin, 95%
Artikelnummer. 15483977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483977 1 g 1g
15403987 250 mg 250mg
15493977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30741.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
CAS: 38427-94-0 | C10H14N2O2 | 194,234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38427-94-0
Molekylær formel C10H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.234
MDL nummer MFCD03411622
InChI nøgle ORUGTGTZBRUQIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino pyridine, tert-butyl pyridin-2-ylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl n-pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-2-pyridyl carbamate, pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem17730, boc-2-aminopyridine
PubChem CID 11206349
IUPAC navn tert-butyl-N-pyridin-2-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)pyridine
Smeltepunkt 92°C to 94°C
Mængde 1 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 95%