Få mere at vide
2-(Boc-amino)ethylbromid, 96%
Beskrivelse
Nt-Boc-2-bromethylamin er en byggesten til fremstilling af fluorerede spacere med nukleofile og elektrofile termini.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
spacere med nukleofile og elektrofile termini.
Opløselighed Opløselig i chloroform, dichlormethan og
ethylacetat.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Reaktiv med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Boc-amino)ethyl bromide |
| Smeltepunkt | 30 °C til 32 °C |
| Lineær formel | BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3 |
| Beilstein | 2325117 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i kloroform, dichlorothan og ethylacetat. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 224.1 |
| Procent renhed | 96% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-(Boc-amino)ethyl bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Bromoethyl)carbamic acid tert-butylester