Få mere at vide
2-(Boc-amino)ethyl bromide, 96%
Artikelnummer. 15471378
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471378 1 g 1g
15491378 250 mg 250mg
15481378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55211.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol
Nt-Boc-2-bromethylamin er en byggesten til fremstilling af fluorerede spacere med nukleofile og elektrofile termini.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-t-Boc-2-bromethylamin er en byggesten til fremstilling af fluorerede
spacere med nukleofile og elektrofile termini.
Opløselighed Opløselig i chloroform, dichlormethan og
ethylacetat.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Reaktiv med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39684-80-5
Molekylær formel C7H14BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 224.10
MDL nummer MFCD02683428
InChI nøgle TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-bromethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Smeltepunkt 30°C to 32°C
Lineær formel BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Beilstein 2325117
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Mængde 1 g
Formel vægt 224.1
Procent renhed 96%