Få mere at vide
2-(Boc-amino)ethanthiol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Boc-amino)ethanthiol |
| CAS | 67385-09-5 |
| Molekylær formel | C7H15NO2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2-Mercaptoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2-Mercaptoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-mercaptoethyl)carbamate, 2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethanethiol, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethanethiol, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethylmercaptan, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-ethanethiol, 2-tert-Butylcarbamate-ethanethiol, N-Boc-2-aminoethanethiol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminoethanethiol, N-tert-Butoxycarbonylcysteamine, tert-Butyl (2-mercaptoethyl)carbamate, tert-Butyl (2-sulfanylethyl)carbamate, tert-Butyl-N-(2-mercaptoethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2S/c1-7(2,3)10-6(9)8-4-5-11/h11H,4-5H2,1-3H3,(H,8,9) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCS |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2-sulfanylethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.26 |