Få mere at vide
2-(Boc-amino)ethanol, 95%
Artikelnummer. 15435077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435077 25 g 25g
15425077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32356.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
Suzuki reaktion. 2-(Boc-amino)ethanol som reagens i nye bisbenzimid-nitroxider til nuklear redox-billeddannelse i levende celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Suzuki reaktion. 2-(Boc-amino)ethanol som reagens i nye bisbenzimid-nitroxider til nuklear redox-billeddannelse i levende celler.
Opløselighed
Opløseligt i vand eller 1% eddikesyre. Opløselig i ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26690-80-2
Molekylær formel C7H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 161.201
MDL nummer MFCD00056657
InChI nøgle GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)ethanol
Kogepunkt 92°C (0.22mmHg)
Lineær formel (CH3)3CCO2NHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.449
Opløselighedsinformation Soluble in water or 1% acetic acid. Soluble in ethyl acetate and methanol.
Tæthed 1.042
Mængde 25 g
Formel vægt 161.2
Procent renhed 95%