Få mere at vide
2-(BOC-amino)ethanthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668224 5 mL Glasflaske 5ml
10721914 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668224 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67385-09-5 | C7H15NO2S | 177.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67385-09-5
Molekylær formel C7H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 177.26
MDL nummer MFCD00274335
InChI nøgle GSJJCZSHYJNRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino ethanethiol, boc-cysteamine, tert-butyl n-2-mercaptoethyl carbamate, tert-butyl n-2-sulfanylethyl carbamate, 2-bocamino ethanethiol, tert-butyl 2-mercaptoethyl carbamate, carbamic acid, 2-mercaptoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-aet, tert-butoxy-n-2-sulfanylethyl carboxamide, n-boc-cysteamine
PubChem CID 3017761
IUPAC navn tert-butyl-N-(2-sulfanylethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Kogepunkt 68.0°C (0.3 mmHg)
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2SH
Brydningsindeks 1.4730 to 1.4770
Tæthed 1.0490g/mL
Mængde 5 mL
Flammepunkt 109°C
Formel vægt 177.27
Procent renhed 97%
Specifik vægtfylde 1.049
Fysisk form Lavtsmeltende fast eller tyktflydende væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.