Få mere at vide
2-(Boc-amino)-6-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497467 5 g 5g
15487467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35121.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90101-22-7
Molekylær formel C11H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD07776935
InChI nøgle XSVAARVWQDEAEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 6-methylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-6-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-6-picoline, 6-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-boc-amino-6-methylpyridine, carbamic acid, 6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-boc protected, 2-n-boc-amino-6-picoline
PubChem CID 11367776
IUPAC navn tert-butyl N-(6-methylpyridin-2-yl)carbamate
SMIL CC1=NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)-6-methylpyridine
Smeltepunkt 63°C to 64°C
Mængde 5 g
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%