Få mere at vide
2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptan, TRC
Artikelnummer. 30333557
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30333557 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30333557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB630140100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane
CAS 1000933-99-2
Molekylær formel C12H21NO3
Mængde 100 mg
Synonym (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1
IUPAC navn tert-butyl N-(2-hydroxyspiro[3.3]heptan-6-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 227.3
Formel vægt 227.1521