Få mere at vide
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene |
| Farve | Gul |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-boc-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, tert-butyl 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, 2-tert-butoxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene, tert-butyl2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, ksc497c1n, tert-butyl 5-azabicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylate, 2-aza-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-tert-butyloxycarbonyl-2-azabicyclo 2.2.1 hepta-5-ene, 2-azabicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-butyl ester |
| Formel vægt | 195.26 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |