Få mere at vide
2-(Bismethyl)aminomethylcyclohexanone-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bistrideuteromethyl)amniomethylcyclohexanone-d6 |
| CAS | 873928-71-3 |
| Molekylær formel | C9 2H6 H11 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CC1CCCCC1=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[[bis(trideuteriomethyl)amino]methyl]cyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.27 |
| Formel vægt | 161.1687 |