Få mere at vide
2-[Bis(methylthio)methylene]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[Bis(methylthio)methylene]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1201944-89-9 |
| Molekylær formel | C14H14O4S2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4S2/c1-17-9-5-7-8(6-10(9)18-2)13(16)11(12(7)15)14(19-3)20-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | COc1cc2C(=O)C(=C(SC)SC)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-[bis(methylsulfanyl)methylidene]-5,6-dimethoxyindene-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.39 |