missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Biphenylylamine, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15850781
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15850781 50 g
15840781 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15850781 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201550050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90-41-5
Grad Research
Molekylær formel C6H5C6H4-2-(NH2)
Molekylvægt (g/mol) 169.22

Tekniske data

Smeltepunkt 46°C to 48°C
Kogepunkt 298°C to 300°C
MDL nummer MFCD00007701
Mængde 50 g
Synonym 2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline, 2-Biphenylylamine
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.