missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30346762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346762 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39789550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt
CAS 854243-47-3
Molekylær formel C12H10KO4S
Mængde 50 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-(hydrogen Sulfate) Potassium Salt
SMIL [K].O=S(=O)(O)OC=1C=CC=CC1C=2C=CC=CC2
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.