Få mere at vide
2-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 854243-47-3 |
| Molekylær formel | C12H10KO4S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-(hydrogen Sulfate) Potassium Salt |
| SMIL | [K].O=S(=O)(O)OC=1C=CC=CC1C=2C=CC=CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.37 |