Få mere at vide
2-Biphenylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30334622
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30334622 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30334622 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB397913500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Biphenylisocyanate
CAS 17337-13-2
Molekylær formel C13H9NO
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
SMIL O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC navn 1-isocyanato-2-phenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 195.21
Formel vægt 195.0684