Få mere at vide
2-Biphenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Biphenylboronic acid |
| CAS | 4688-76-0 |
| Molekylær formel | C12H11BO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15H |
| SMIL | OB(O)c1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-phenylphenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.03 |
| Formel vægt | 198.0852 |