Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-BFI hydrochloride
Beskrivelse
High affinity I2 ligand (Ki = 9.8 nM). Putative I2 agonist; potentiates morphine antinociception. Produces ipsiversive rotational behavior in rats with a full 6-OHDA lesion of the nigrostriatal tract.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-BFI hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 222.67 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.672 |