Få mere at vide
2-(Beta-Glucosyl)glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(beta-Glucosyl)glycerol |
| CAS | 10588-30-4 |
| Molekylær formel | C9 H18 O8 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(-B-Glucosyl)Glycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O8/c10-1-4(2-11)16-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)17-9/h4-15H,1-3H2/t5-,6-,7+,8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | OCC(CO)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.23 |
| Formel vægt | 254.1002 |