missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Benzyltryptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyltryptamine |
| CAS | 22294-23-1 |
| Molekylær formel | C17 H18 N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2/c18-11-10-15-14-8-4-5-9-16(14)19-17(15)12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,19H,10-12,18H2 |
| SMIL | NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 2-(2-benzyl-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.34 |
| Formel vægt | 250.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?