Få mere at vide
2-(Benzylthio)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11378715
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378715 25 g 25g
11368715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12274.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 26524-88-9 | C9H12OS | 168,254 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26524-88-9
Molekylær formel C9H12OS
Molekylvægt (g/mol) 168.254
MDL nummer MFCD00014039
InChI nøgle ANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylthio ethanol, 2-hydroxyethyl benzyl sulfide, 2-benzylsulfanyl ethanol, 2-hydroxyethyl-benzyl sulphide, 2-benzylsulfanyl ethan-1-ol, 2-phenylmethylthio ethanol, 2-phenylmethylsulfanyl ethanol, 2-phenylmethylthio ethan-1-ol, 2-hydroxyethylbenzylsulfide, 2-benzylthioethanol
PubChem CID 77486
IUPAC navn 2-benzylsulfanylethanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CSCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Benzylthio)ethanol
Kogepunkt 168 °C til 169 °C (18 mmHg)
Lineær formel C6H5CH2S(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.576
Mængde 25 g
Beilstein 2356895
Formel vægt 168.25
Procent renhed 98%