Få mere at vide
2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 40183-35-5 |
| Molekylær formel | C14 H11 Cl O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO2S/c15-11-6-7-12(14(16)17)13(8-11)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1SCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzylsulfanyl-4-chlorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.75 |
| Formel vægt | 278.0168 |