missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid Chloride |
| CAS | 40183-55-9 |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl2 O S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2OS/c15-11-6-7-12(14(16)17)13(8-11)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| SMIL | ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1SCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzylsulfanyl-4-chlorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.2 |
| Formel vægt | 295.9829 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?